Tisk…
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid, 4-Chloro-2-fluorohydrocinnamic acid
PC302034-1G PC302034-5G
APOSPC302034-1GEA 2650 CZK
APOSPC302034-1G APOSPC302034-5G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656906
CAS číslo: 174603-48-6