Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302030-1G PC302030-5G PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA 2980 CZK
APOSPC302030-1G APOSPC302030-5G APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₄
MW: 250.171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972913
CAS číslo: 773109-13-0