Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302028-1G PC302028-5G PC302028-10G
APOSPC302028-1GEA 3440 CZK
APOSPC302028-1G APOSPC302028-5G APOSPC302028-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115971
CAS číslo: 886500-40-9