2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302027-1G
PC302027-5G
APOSPC302027-1GEA
2980
CZK
APOSPC302027-1G
APOSPC302027-5G
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Vzorec:
C₁₀H₉FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06205468 CAS číslo: 773130-21-5 |