2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302021-5G
PC302021-1G
APOSPC302021-5GEA
7250
CZK
APOSPC302021-5G
APOSPC302021-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₄ClF₂NO MW: 191,563 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02628151 CAS číslo: 296274-32-3 |