Tisk…
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302017-1G PC302017-5G
APOSPC302017-1GEA 4100 CZK
APOSPC302017-1G APOSPC302017-5G
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₉H₈F₄O
MW: 208,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660360
CAS číslo: 886761-81-5