Tisk…
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302012-1G PC302012-5G
APOSPC302012-1GEA 3110 CZK
APOSPC302012-1G APOSPC302012-5G
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115937
CAS číslo: 886499-22-5