2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302004-1G
PC302004-5G
APOSPC302004-1GEA
11910
CZK
APOSPC302004-1G
APOSPC302004-5G
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₈ClFO MW: 174.6 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660361 CAS číslo: 886761-82-6 |