2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3017-1G
PC3017-5G
PC3017-25G
APOSPC3017-1GEA
1580
CZK
APOSPC3017-1G
APOSPC3017-5G
APOSPC3017-25G
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Vzorec:
C₁₃H₁₂F₃N Bod tání: 70…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085042 CAS číslo: 570-05-8 |