Tisk…
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC301204-1G PC301204-5G PC301204-10G PC301204-25G
APOSPC301204-1GEA 992 CZK
APOSPC301204-1G APOSPC301204-5G APOSPC301204-10G APOSPC301204-25G
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21603714
CAS číslo: 1352457-29-4