Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
PC301202-1G PC301202-5G PC301202-10G
APOSPC301202-1GEA 787 CZK
APOSPC301202-1G APOSPC301202-5G APOSPC301202-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18917163
CAS číslo: 1321613-01-7