Tisk…
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301201-1G PC301201-5G
APOSPC301201-1GEA 4070 CZK
APOSPC301201-1G APOSPC301201-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20545741
CAS číslo: 103877-76-5