Tisk…
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC30112-1G PC30112-250MG PC30112-5G
APOSPC30112-1GEA 1660 CZK
APOSPC30112-1G APOSPC30112-250MG APOSPC30112-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066742
CAS číslo: 2366994-17-2