Tisk…
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301053-1G PC301053-250MG
APOSPC301053-1GEA 14880 CZK
APOSPC301053-1G APOSPC301053-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂N₂O₂
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2168187-84-4