Tisk…
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301052-1G PC301052-250MG
APOSPC301052-1GEA 14880 CZK
APOSPC301052-1G APOSPC301052-250MG
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₂N₂O₂
MW: 281.043 g/mol
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-40-7