Ethyl 6,8-dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301051-1G
PC301051-250MG
APOSPC301051-1GEA
14880
CZK
APOSPC301051-1G
APOSPC301051-250MG
Ethyl 6,8-dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6,8-dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₈Cl₂F₂N₂O₂ Bod tání: 123…126 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2451256-45-2 |