6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301048-1G
PC301048-250MG
APOSPC301048-1GEA
14880
CZK
APOSPC301048-1G
APOSPC301048-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇BrF₂N₂O₂ Bod tání: 207…209 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2451256-46-3 |