Tisk…
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301047-1G PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA 14880 CZK
APOSPC301047-1G APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-39-4