Tisk…
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301046-1G PC301046-250MG
APOSPC301046-1GEA 14880 CZK
APOSPC301046-1G APOSPC301046-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂N₂O₂
MW: 226,18 g/mol
Bod tání: 201…203 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2514942-01-7