Tisk…
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301045-1G PC301045-250MG
APOSPC301045-1GEA 14880 CZK
APOSPC301045-1G APOSPC301045-250MG
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2514942-10-8