Tisk…
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301044-1G PC301044-250MG
APOSPC301044-1GEA 14880 CZK
APOSPC301044-1G APOSPC301044-250MG
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-47-4