Tisk…
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301042-1G PC301042-250MG
APOSPC301042-1GEA 14880 CZK
APOSPC301042-1G APOSPC301042-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-43-0