Tisk…
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301041-1G PC301041-250MG
APOSPC301041-1GEA 14880 CZK
APOSPC301041-1G APOSPC301041-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2514942-09-5