Tisk…
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301040-1G PC301040-250MG
APOSPC301040-1GEA 14880 CZK
APOSPC301040-1G APOSPC301040-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258,197 g/mol
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-49-6