Tisk…
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301039-1G PC301039-250MG
APOSPC301039-1GEA 14880 CZK
APOSPC301039-1G APOSPC301039-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
MW: 305.076 g/mol
Bod tání: 209…210 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2514941-98-9