Tisk…
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301038-1G PC301038-250MG
APOSPC301038-1GEA 14880 CZK
APOSPC301038-1G APOSPC301038-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-44-1