Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301036-1G
PC301036-250MG
APOSPC301036-1GEA
14880
CZK
APOSPC301036-1G
APOSPC301036-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ Bod tání: 112…114 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2451256-53-2 |