Tisk…
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301035-1G PC301035-250MG
APOSPC301035-1GEA 14880 CZK
APOSPC301035-1G APOSPC301035-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-52-1