Tisk…
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301034-1G PC301034-250MG
APOSPC301034-1GEA 14880 CZK
APOSPC301034-1G APOSPC301034-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-42-9