Tisk…
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301033-1G PC301033-250MG
APOSPC301033-1GEA 14880 CZK
APOSPC301033-1G APOSPC301033-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClF₂N₂O₂
MW: 246,598 g/mol
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-50-9