Tisk…
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301032-1G PC301032-250MG
APOSPC301032-1GEA 14880 CZK
APOSPC301032-1G APOSPC301032-250MG
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Bod tání: 103…106 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-51-0