Tisk…
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301030-1G PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA 13230 CZK
APOSPC301030-1G APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₈F₂N₄O
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-41-8