Tisk…
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC301028-1G PC301028-250MG
APOSPC301028-1GEA 28110 CZK
APOSPC301028-1G APOSPC301028-250MG
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18910100
CAS číslo: 1356999-25-1