Tisk…
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301026-1G PC301026-5G
APOSPC301026-1GEA 3540 CZK
APOSPC301026-1G APOSPC301026-5G
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Vzorec: C₁₃H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017938
CAS číslo: 366-75-6