Tisk…
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC301015-1G PC301015-250MG
APOSPC301015-1GEA 3230 CZK
APOSPC301015-1G APOSPC301015-250MG
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₇BrFN₃
MW: 316.128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066751
CAS číslo: 2379918-56-4