Tisk…
4-(8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC301014-1G PC301014-250MG PC301014-5G
APOSPC301014-1GEA 1740 CZK
APOSPC301014-1G APOSPC301014-250MG APOSPC301014-5G
4-(8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₈FN₃
MW: 237,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066745
CAS číslo: 2366994-15-0