Tisk…
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC301001-100MG PC301001-250MG
APOSPC301001-100MGEA 0 CZK
APOSPC301001-100MG APOSPC301001-250MG
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₇H₁₈FN
MW: 255,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093547
CAS číslo: 274674-23-6