Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300998-1G PC300998-250MG
APOSPC300998-1GEA 12830 CZK
APOSPC300998-1G APOSPC300998-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₅H₇ClF₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31630105
CAS číslo: 151387-94-9