Tisk…
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300997-1G PC300997-250MG
APOSPC300997-1GEA 9660 CZK
APOSPC300997-1G APOSPC300997-250MG
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₃BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16630891
CAS číslo: 1239731-93-1