Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300991-1G PC300991-250MG
APOSPC300991-1GEA 12200 CZK
APOSPC300991-1G APOSPC300991-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₆H₁₅F₃N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31630107
CAS číslo: 1294374-23-4