Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300989-1G PC300989-250MG
APOSPC300989-1GEA 53560 CZK
APOSPC300989-1G APOSPC300989-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Vzorec: C₁₀H₈F₃N₃O₂
MW: 259,185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04110840
CAS číslo: 685120-14-3