Tisk…
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300987-1G PC300987-250MG
APOSPC300987-1GEA 17660 CZK
APOSPC300987-1G APOSPC300987-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrF₃N₂O₂
MW: 309,039 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687630
CAS číslo: 1121051-31-7