Tisk…
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 3710 CZK
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19704051
CAS číslo: 1121051-30-6