Tisk…
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300985-1G PC300985-250MG
APOSPC300985-1GEA 1080 CZK
APOSPC300985-1G APOSPC300985-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₅F₂IN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31630104
CAS číslo: 2244085-59-2