Tisk…
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300981-1G PC300981-5G
APOSPC300981-1GEA 992 CZK
APOSPC300981-1G APOSPC300981-5G
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₂IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107026
CAS číslo: 1541937-20-5