Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300979-1G
PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA
2480
CZK
APOSPC300979-1G
APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₈BrFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06204924 CAS číslo: 651341-68-3 |