Tisk…
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300977-10G PC300977-1G PC300977-5G
APOSPC300977-10GEA 25690 CZK
APOSPC300977-10G APOSPC300977-1G APOSPC300977-5G
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967300
CAS číslo: 97914-54-0