Tisk…
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300976-1G PC300976-5G
APOSPC300976-1GEA 8040 CZK
APOSPC300976-1G APOSPC300976-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Vzorec: C₁₃H₇F₃N₂O₂
MW: 280,202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31380628
CAS číslo: 1508040-43-4