Tisk…
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300969-10G PC300969-1G PC300969-5G
APOSPC300969-10GEA 44970 CZK
APOSPC300969-10G APOSPC300969-1G APOSPC300969-5G
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₅BrF₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520135
CAS číslo: 1455953-78-2