Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300966-1G PC300966-5G
APOSPC300966-1GEA 11840 CZK
APOSPC300966-1G APOSPC300966-5G
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19310038
CAS číslo: 1310141-83-3